GF30443554
Tungsten
rod, 18mm, diameter 20.0mm, centerless ground, 99.95%
Sinonimo/i:
Tungsten, W 007941, W
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.95%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 304-435-54
Resistività
4.9 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
18 mm × 20.0 mm
P. ebollizione
5660 °C (lit.)
Punto di fusione
3410 °C (lit.)
Densità
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[W]
InChI
1S/W
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)