Key Documents
GF30015582
Gallium/Indium
lump, Ga 75.5%/In 24.5%, 10 mm max. lump size, weight 250 g, condition liquid at rtp
Sinonimo/i:
GA046100
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 300-155-82
Peso
250 g
Dimensione max. pezzetti
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)