Key Documents
GF28565590
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), sheet, thickness 2 mm, size 500 × 500 mm
Sinonimo/i:
FV303200
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 285-655-90
Misura
500 × 500 mm
Spessore
2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3