GF93920643
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), film, thickness 1 mm, size 150 × 150 mm
Sinonimo/i:
FV301490
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 939-206-43
Misura
150 × 150 mm
Spessore
1 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)