GF26360748
Carbon - vitreous - 3000c
powder, max. particle size 300 micron, weight 20 g, condition spherical
Sinonimo/i:
VC006021
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 263-607-48
Peso
20 g
Dimens. max. particelle
300 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)