GF25397848
Silicon nitride
powder, max. particle size 0.8 micron, weight 200 g, min. particle size 0.1 micron
Sinonimo/i:
SI536014
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 253-978-48
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
0.8 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF25397848-1EA | 4061821156624 |