Documenti fondamentali
GF02227980
Tungsten carbide/cobalt
sphere, WC 94%/Co 6%, 0.40 mm diameter, 10_pcs, tolerance +/-2.5um
Sinonimo/i:
W 606805
About This Item
Codice UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
Forma fisica
spheres
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 022-279-80
Diametro
0.40 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)