Documenti fondamentali
GF25043420
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
2m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.005mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.999%
Sinonimo/i:
PT025825
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Descrizione
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Saggio
99.999%
Stato
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 250-434-20
Lunghezza
2 m
Diam. conduttore
0.025 mm
Spessore isolante
0.005 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)