Key Documents
GF21162585
Nickel/Chromium
insulated wire, Ni 80%/Cr 20%, conductor diameter 0.30 mm, length 5 m, insulation thickness 0.030 mm
Sinonimo/i:
NI055892
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 211-625-85
Lunghezza
5 m
Diametro
0.30 mm
Spessore isolante
0.030 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)