GF21124561
Bismuth
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.05mm, permanent polyester support, 99.97%
Sinonimo/i:
Bismuth, BI000190
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.97%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 211-245-61
Resistività
129 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
25 x 25 mm × 0.05 mm
P. ebollizione
1560 °C (lit.)
Punto di fusione
271 °C (lit.)
Densità
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Bi]
InChI
1S/Bi
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)