556130
Bismuth
pieces, 1-12 mm, 99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Bismuth element, Bismuth-209
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
pieces
Resistività
129 μΩ-cm, 20°C
Dimensione particelle
1-12 mm
P. ebollizione
1560 °C (lit.)
Punto di fusione
271 °C (lit.)
Densità
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Bi]
InChI
1S/Bi
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Research Update: Bismuth based materials for photovoltaics: This research update briefly summarizes the developments in bismuth materials for use in photovoltaics, focusing on bismuth-based perovskites and bismuth halides (Cates & Bernechea, 2018).
- Bismuth-based photocatalysts for solar energy conversion: This study reviews bismuth-based photocatalysts, which are gaining attention for their efficiency in solar energy conversion (Wang, Wang & Huang, 2020).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The unique properties of the rare-earth elements and their alloys have brought them from relative obscurity to high profile use in common hightech applications.