GF31001960
Bismuth
foil, 25x25mm, thickness 2.0mm, 100%
Sinonimo/i:
Bismuth, BI000300
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
100%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 310-019-60
Resistività
129 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
25x25 mm × 2.0 mm
P. ebollizione
1560 °C (lit.)
Punto di fusione
271 °C (lit.)
Densità
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Bi]
InChI
1S/Bi
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)