GF20784360
Aluminum
sphere, 100pcs, diameter 2.5mm, aluminum alloy 2017 precision sphere, grade 200, 95.2%
Sinonimo/i:
Aluminum, AL006825
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95.20%
Stato
spheres
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 207-843-60
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Diametro
2.5 mm
Dimensione particelle
2.5 mm
P. ebollizione
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF20784360-1EA | 4061825360850 |