GF20654232
Platinum/Rhodium
wire, Pt 90%/Rh10%, 0.38 mm diameter, length 0.5 m, temper annealed
Sinonimo/i:
PT015148
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 206-542-32
Lunghezza
0.5 m
Diametro
0.38 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)