GF13464457
Platinum/Rhodium
wire, Pt 80%/Rh 20%, 0.25 mm diameter, length 0.05 m
Sinonimo/i:
PC115130
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 134-644-57
Lunghezza
0.05 m
Diametro
0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)