Documenti fondamentali
GF20044369
Aluminum
honeycomb, thickness 5 mm, size 600 × 600 mm, cell size 6.3 mm
Sinonimo/i:
AL002760
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Al
Numero CAS:
Peso molecolare:
26.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141702
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
honeycomb
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 200-443-69
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Dimensioni celle
6.3 mm
Misura
600 × 600 mm
Spessore
5 mm
P. eboll.
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)