GF19386322
Manganese
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99.5%
Sinonimo/i:
MN006020
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.5%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 193-863-22
Resistività
185 μΩ-cm, 20°C
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
45 μm
P. eboll.
1962 °C (lit.)
Punto di fusione
1244 °C (lit.)
Densità
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mn]
InChI
1S/Mn
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2