GF19177397
Carbon
microleaf, 25x70mm, thinness 1.25μm, specific density 250μg/cm2, 99.997%
Sinonimo/i:
Activated charcoal, C 004980, Charcoal activated
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.997%
Forma fisica
foil
Temp. autoaccensione
842 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 191-773-97
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Misura × spessore
25 × 70 mm × 1.25 μm
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)