GF18255214
Copper
powder, max. particle size 800 micron, weight 5 g, high purity 99.99+%
Sinonimo/i:
CU006030
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.99%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 182-552-14
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
Peso
5 g
Dimens. max. particelle
800 μm
P. ebollizione
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)