Key Documents
GF16698033
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
100m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
FF215125
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 166-980-33
L × diam.
100 m × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)