GF16058189
Lead
rod, 5.0 mm diameter, length 1000 mm, purity 99.95%
Sinonimo/i:
PB007915
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.95%
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 160-581-89
Resistività
20.65 μΩ-cm
Lunghezza
1000 mm
Diametro
5.0 mm
P. eboll.
1740 °C (lit.)
Punto di fusione
327.4 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Pb]
InChI
1S/Pb
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)