Key Documents
GF13576934
Iron/Silicon
powder, Fe 91%/Si 9%, mean particle size 10 micron, weight 100 g, condition gas atomized
Sinonimo/i:
FE166012
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 135-769-34
Peso
100 g
Dimens. media particelle
10 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)