GF13047139
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
insulated wire, 5m length, 0.15mm conductor diameter, 0.015mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinonimo/i:
CU065822
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Descrizione
polyimide insulation
Stato
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 130-471-39
Lunghezza
5 m
Diam. conduttore
0.15 mm
Spessore isolante
0.015 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)