917265
Tapered dispensing tips
22G, 0.50″, 50/box
Sinonimo/i:
3d bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
About This Item
Codice UNSPSC:
42182011
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Descrizione
Tapered dispensing tips, polypropylene, 22 gauge, blue, ID 0.016″, 50/box
Applicazioni
The tapered design provides smooth flow of viscous fluids and resists clogging when dispensing particle-filled materials.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)