918024
Stainless steel dispensing tips
22G, 0.50″, 50/box
Sinonimo/i:
3d bioprinting consumables, Blunt needle
About This Item
Codice UNSPSC:
42182011
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Descrizione
Stainless steel dispensing tips, 22 gauge, 0.50″, blue, 50/box
Applicazioni
Stainless steel dispensing tips are 22 gauge blunt needles.The tips are free of flash, burrs, and contaminants.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)