Key Documents
GF12999279
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.005 mm, L 2 m, coil width 450 mm
Sinonimo/i:
FP301050
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 129-992-79
Lunghezza
2 m
Largh. bobina
450 mm
Spessore
0.005 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3