Documenti fondamentali
GF12957161
Polysulfone
(PSU), film, thickness 0.1 mm, L 0.5 m
Sinonimo/i:
SU341100
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 129-571-61
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF12957161-1EA4061825084183