GF14135138
Phosphor bronze
powder, Cu 94%/Sn 6%, max. particle size 150 micron, weight 100 g, condition alloy pre-cursor
Sinonimo/i:
CU056010
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 141-351-38
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)