GF12649473
Polyamide - Nylon 4, 6
(PA 4,6), film, thickness 0.025 mm, size 100 × 100 mm
Sinonimo/i:
AM341025
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 126-494-73
Misura
100 × 100 mm
Spessore
0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3