Key Documents
GF09560561
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), film, thickness 0.2 mm, L 0.5 m, coil width 190 mm
Sinonimo/i:
AM301200
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 095-605-61
Lunghezza
0.5 m
Largh. bobina
190 mm
Spessore
0.2 mm