GF97533658
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), film, thickness 0.5 mm, L 10 m
Sinonimo/i:
AM321400
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 975-336-58
Lunghezza
10 m
Spessore
0.5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF97533658-1EA | 4061825091648 |