GF81184372
Polyamide - Nylon 4, 6
(PA 4,6), film, thickness 0.025 mm, size 150 × 150 mm
Sinonimo/i:
AM341025
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 811-843-72
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.025 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)