GF12231223
Gold
microleaf disks, 10mm, thinness 0.25μm, specific density 483μg/cm2, removable support, 99.99+%
Sinonimo/i:
Gold, AU004925
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 122-312-23
Resistività
2.05 μΩ-cm, 0°C
diam. × spessore
10 mm × 0.25 μm
P. ebollizione
2808 °C (lit.)
Punto di fusione
1063 °C (lit.)
Densità
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Au]
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF12231223-5EA | 4061829566258 |
GF12231223-1EA | 4061825353371 |
GF12231223-2EA | 4061829494841 |