Z202835
Solvent still heads
capacity 250 mL, bottom joint: ST/NS 24/40
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
bottom joint: ST/NS24/40
side joint ST/NS14/20
top joint ST/NS24/40
Capacità
250 mL
Descrizione generale
With return finger and 4 mm PTFE stopcock.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)