Documenti fondamentali
GF12063002
Tungsten-copper alloy, W72Cu28
sheet, 50 x 100mm, 3.15mm thickness
Sinonimo/i:
W 113100
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 120-630-02
Misura × spessore
50 x 100 mm × 3.15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF12063002-2EA4061829961398
GF12063002-1EA4061825423258