GF16195215
Tungsten-copper alloy, W72Cu28
100mm rod, 3.5mm diameter
Sinonimo/i:
W 117915
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 161-952-15
L × diam.
100 mm × 3.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)