GF09729377
Tungsten-nickel-iron alloy, W70Ni20Fe10
500g lump, 3mm max. lump size
Sinonimo/i:
W 276100
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 097-293-77
Peso
500 g
Dimensione max. pezzetti
3 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF09729377-1EA | 4061825421933 |