GF20203546
Aluminum nitride
powder, max. particle size 50 micron, weight 50 g, purity 99%
Sinonimo/i:
AL526020
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 202-035-46
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
50 μm
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)