Key Documents
GF05377349
Polypropylene
(PP), sphere, diam. 9 mm, weight 10 pcs, red
Sinonimo/i:
PP306850
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
spheres
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 053-773-49
Diametro
9 mm
Colore
red
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)