Key Documents
GF04664572
Polystyrene
(PS), film, thickness 0.125 mm, size 150 × 150 mm, clear clear
Sinonimo/i:
ST311125
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 046-645-72
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.125 mm
Colore
clear clear
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)