MAK528
Superoxide Dismutase (SOD) Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinonimo/i:
Superoxide Dismutase Assay Kit
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
applicazioni
cosmetics
pharmaceutical
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
amyotrophic lateral sclerosis (ALS); neurological disorders; musculoskeletal disorders; cancer; neurodegenerative disorders; pulmonary disorders; cardiovascular diseases
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Linear detection range: 0.05 - 3 U/mL
- Compatible with high-throughput handling systems.
- No wash and reagent transfer steps are required.
Compatibilità
Principio
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)