Documenti fondamentali
GF83071931
Polystyrene
(PS), film, thickness 0.125 mm, size 300 × 300 mm, clear clear
Sinonimo/i:
ST311125
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 830-719-31
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.125 mm
Colore
clear clear
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)