GF21422900
Polyethylene - High Density
(HDPE), granule, 5 mm nominal granule size, weight 1 kg
Sinonimo/i:
ET326320
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 214-229-00
Peso
1 kg
Dimensione nominale granuli
5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)