GF04536626
Cadmium
rod, 25mm, diameter 40mm, 99.9%
Sinonimo/i:
Cadmium, CD007940
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.90%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 045-366-26
Resistività
7.27 μΩ-cm, 22°C
L × diam.
25 mm × 40 mm
P. ebollizione
765 °C (lit.)
Punto di fusione
320.9 °C (lit.)
Densità
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cd]
InChI
1S/Cd
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)