GF03376795
Platinum-rhodium alloy, Pt90Rh10
0.5m wire, 0.005mm diameter, wollaston wire
Sinonimo/i:
PT015105
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 033-767-95
L × diam.
0.5 m × 0.005 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)