GF03342596
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
1m wire, 0.03mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
PT025103
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 033-425-96
L × diam.
1 m × 0.03 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)