Key Documents
GF03234136
Iron-Nickel alloy, Fe52Ni48
foil, 100 x 100mm, 0.75mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FF010300
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 032-341-36
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.75 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)