Z169064
Diamond glass cutter
nickel plated, pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
Diamond cutter, Glass cutting tool, Precision glass cutter
About This Item
Codice UNSPSC:
41122406
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Descrizione generale
Scores/breaks single or double-strength glass. Nickel-plated brass cutter with wooden handle.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z169064-1EA | 4061833299050 |