Documenti
GF03046878
Gold
foil, thickness 0.025 mm, size 50 × 50 mm, high purity 99.99+%
Sinonimo/i:
AU000341
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Au
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141717
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.99%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 030-468-78
Resistività
2.05 μΩ-cm, 0°C
Misura
50 × 50 mm
Spessore
0.025 mm
P. eboll.
2808 °C (lit.)
Punto di fusione
1063 °C (lit.)
Densità
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Au]
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N