GF02536376
Tungsten carbide/cobalt
rod, WC 94%/Co 6%, 2.0 mm diameter, length 100 mm
Sinonimo/i:
W 607902
About This Item
Codice UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 025-363-76
Lunghezza
100 mm
Diametro
2.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)